Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Recombination protein uvsY Protein
Artikelnummer. p-7154120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16078770 10 μg 10 Mikrogramm
16018780 50 μg 50 Mikrogramm
16068770 100 μg 100 Mikrogramm
16098770 200 μg 200 Mikrogramm
16008780 500 μg 500 Mikrogramm
16088770 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16078770
Marke: enQuireBio™ QP7417ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Recombination protein uvsY, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_049799.2
Gen-ID (Entrez) 1258547
Name Recombination protein uvsY Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol uvsY
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bacteriophage
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MRLEDLQEEL KKDVFIDSTK LQYEAANNVM LYSKWLNKHS SIKKEMLRIE AQKKVALKAR LDYYSGRGDG DEFSMDRYEK SEMKTVLSAD KDVLKVDTSL QYWGILLDFC SGALDAIKSR GFAIKHIQDM RAFEAGK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 86.7% as determined by SDS-PAGE.