Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Tail virion protein G9P Protein
Artikelnummer. p-7153789
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16066810 10 μg 10 Mikrogramm
16006820 50 μg 50 Mikrogramm
16056810 100 μg 100 Mikrogramm
16086810 200 μg 200 Mikrogramm
16096810 500 μg 500 Mikrogramm
16076810 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16066810
Marke: enQuireBio™ QP694410ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage M13 (Bacteriophage M13) Tail virion protein G9P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_510889.1
Gen-ID (Entrez) 927332
Name Tail virion protein G9P Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IX
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bacteriophage
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSVLVYSFAS FVLGWCLRSG ITYFTRLMET SS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.