Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Tail virion protein G9P Protein
Artikelnummer. 16076810
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16076810
Marke: enQuireBio™ QP69441mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage M13 (Bacteriophage M13) Tail virion protein G9P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_510889.1
Gen-ID (Entrez) 927332
Name Tail virion protein G9P Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IX
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bacteriophage
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSVLVYSFAS FVLGWCLRSG ITYFTRLMET SS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.