Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Angiogenin-1 Protein
Artikelnummer. 16086601
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16086601 1 mg 1 Milligramm
16076601 10 μg 10 Mikrogramm
16016611 50 μg 50 Mikrogramm
16066601 100 μg 100 Mikrogramm
16096601 200 μg 200 Mikrogramm
16006611 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16086601
Marke: enQuireBio™ QP8810ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Angiogenin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Angiogenin-1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ANG1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bovine
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AQDDYRYIHF LTQHYDAKPK GRNDEYCFNM MKNRRLTRPC KDRNTFIHGN KNDIKAICED RNGQPYRGDL RISKSEFQIT ICKHKGGSSR PPCRYGATED SRVIVVGCEN GLPVHFDESF ITPRH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.