Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_777231.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 286886 |
| Name | Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | GOT2 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Bovine |
| Mehr anzeigen |