Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Artikelnummer. 16031521
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16031521 100 μg 100 Mikrogramm
16041521 10 μg 10 Mikrogramm
16081521 50 μg 50 Mikrogramm
16061521 200 μg 200 Mikrogramm
16071521 500 μg 500 Mikrogramm
16051521 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16031521
Marke: enQuireBio™ QP7906ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_776688.1
Gen-ID (Entrez) 281666
Name CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CCL20
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bovine
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz ASNFDCCLRY TERILHPSIL VGFTQQLANE ACDINAVVFY TRKKLAVCAD PKKKWVKQVV HMLSQRVKRM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.