Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Bovine Enteropeptidase/Enterokinase His (C-Term) Protein
Artikelnummer. 18678576 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 I.E.
250 U
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 18678576
Marke: Novus Biologicals™ NBP261360100IU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl
Gen-ID (Entrez) 5651
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Menge 100 I.E.
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/μg of Enteropeptidase/Enterokinase, His as determined by LAL method.
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Gensymbol TMPRSS15
Forschungskategorie Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Reinheits- oder Qualitätsgrad Peptide affinity purified
Protein Enteropeptidase/Enterokinase