Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Glycolipid transfer Protein
Artikelnummer. 16090780
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090780
Marke: enQuireBio™ QP6098ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Glycolipid transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_786993.1
Gen-ID (Entrez) 327678
Name Glycolipid transfer Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GLTP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bovine
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz ALLAEHLLRP LPADKQIETG PFLEAVSHLP PFFDCLGSPV FTPIKADISG NITKIKAVYD TNPTKFRTLQ NILEVEKEMY GAEWPKVGAT LALMWLKRGL RFIQVFLQSI CDGERDENHP NLIRVNATKA YEMALKKYHG WIVQKIFQAA LYAAPYKSDF LKALSKGQNV TEEECLEKVR LFLVNYTATI DVIYEMYTRM NAELNYKV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.