Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine L2HGDH, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16072180
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072180 100 μg 100 Mikrogramm
16082180 10 μg 10 Mikrogramm
16022190 50 μg 50 Mikrogramm
16002190 200 μg 200 Mikrogramm
16012190 500 μg 500 Mikrogramm
16092180 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16072180
Marke: enQuireBio™ QP6285ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) L2HGDH, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001094560.1
Gen-ID (Entrez) 514230
Name L2HGDH, mitochondrial Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol L2HGDH
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bovine
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz IIGGGIVGLA SARALILRHP ALSIGVLEKE KNLAVHQTGH NSGVIHSGIY YKPESLKAKL CVQGAALIYE YCNQKGISYK QCGKLIVAVE QEEIPRLQAL YERGLQNGVQ GLRLIQQEDI KKKEPYCRGL MAIDCPYTGI VDYRQVAFSF AKDFQEAGGS VLTNFEVEDI EMARESPSRS KDGMKYPIVI RNTKGEEVRC QYVVTCAGLY SDRISELSGC NPNPRIVPFR GDYLVLKPEK RYLVKGNIYP VPDSRFPFLG VHFTPRMDGN IWLGPNAILA FKREGYRPFD FSARDIMDII IKSGLIKLVF QNFSYGVNEM YKACFLSATV KHLQKFIPEI TISDVLRGPA GVRAQALDRD GNLIEDFVFD GGVGDIGNRI LHVRNAPSPA ATSSLAISGM IADEVQQRFK L
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.