Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine L2HGDH, mitochondrial Protein
Artikelnummer. p-7153010
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16082180
Marke: enQuireBio™ QP6285ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) L2HGDH, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001094560.1
Gen-ID (Entrez) 514230
Name L2HGDH, mitochondrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol L2HGDH
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bovine
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz IIGGGIVGLA SARALILRHP ALSIGVLEKE KNLAVHQTGH NSGVIHSGIY YKPESLKAKL CVQGAALIYE YCNQKGISYK QCGKLIVAVE QEEIPRLQAL YERGLQNGVQ GLRLIQQEDI KKKEPYCRGL MAIDCPYTGI VDYRQVAFSF AKDFQEAGGS VLTNFEVEDI EMARESPSRS KDGMKYPIVI RNTKGEEVRC QYVVTCAGLY SDRISELSGC NPNPRIVPFR GDYLVLKPEK RYLVKGNIYP VPDSRFPFLG VHFTPRMDGN IWLGPNAILA FKREGYRPFD FSARDIMDII IKSGLIKLVF QNFSYGVNEM YKACFLSATV KHLQKFIPEI TISDVLRGPA GVRAQALDRD GNLIEDFVFD GGVGDIGNRI LHVRNAPSPA ATSSLAISGM IADEVQQRFK L
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.