Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Serpin A3-2 Protein
Artikelnummer. p-7155776
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16058601
Marke: enQuireBio™ QP9699ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Serpin A3-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001139773.1
Gen-ID (Entrez) 100272170
Name Serpin A3-2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SERPINA3-2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bovine
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz LPENVVVKDQ HRRVDGHTLA SSNTDFAFSL YKQLALKNPN KNVILSPLSV SIALAFLSLG ARGSTLTEIL EGLKFNLTEI QEKEIHHSFQ HLLQALNQPS NQLQLSVGNA MFVQEELKLL DKFIEDAQVL YSSEAFPTNF RDSEAARSLI NDYVKNKTQG KIEELFKYLS PRTELVLVNY IYFKAQWKTP FDPKHTEQAE FHVSDNKTVE VPMMTLDLET PYFRDEELGC TLVELTYTSN DSALFILPDE GKMRDLEAKL TPETLTRWRN SLQPRRIHEL YLPKFSIKSN YELNDILSQL GIRKIFANAD LSGITGTADL VVSQVVHGAA LDVDEEGTEG VAATGIGIER TFLRIIVRVN RPFLIAVVLK DTQSIIFLGK VTNPSEA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.