Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. avellana 2S albumin Protein
Artikelnummer. 16036740
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16036740 100 μg 100 Mikrogramm
16046740 10 μg 10 Mikrogramm
16086740 50 μg 50 Mikrogramm
16066740 200 μg 200 Mikrogramm
16076740 500 μg 500 Mikrogramm
16056740 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16036740
Marke: enQuireBio™ QP6921ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Corylus avellana 2S albumin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name 2S albumin Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität C. avellana
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz FRTTITTVDV DEDIVNQQGR RGESCREQAQ RQQNLNQCQR YMRQQSQYGS YDGSNQQQQQ ELEQCCQQLR QMDERCRCEG LRQAVMQQQG EMRGEEMREV METARDLPNQ CRLSPQRCEI RSARF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.