Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis 60 kDa chaperonin Protein
Artikelnummer. 16087020
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16087020 1 mg 1 Milligramm
16077020 10 μg 10 Mikrogramm
16017030 50 μg 50 Mikrogramm
16067020 100 μg 100 Mikrogramm
16097020 200 μg 200 Mikrogramm
16007030 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16087020
Marke: enQuireBio™ QP70101mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) 60 kDa chaperonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_219613.1
Gen-ID (Entrez) 884030
Name 60 kDa chaperonin Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol groL
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität C. trachomatis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MVAKNIKYNE EARKKIQKGV KTLAEAVKVT LGPKGRHVVI DKSFGSPQVT KDGVTVAKEV ELADKHENMG AQMVKEVASK TADKAGDGTT TATVLAEAIY TEGLRNVTAG ANPMDLKRGI DKAVKVVVDQ IRKISKPVQH HKEIAQVATI SANNDAEIGN LIAEAMEKVG KNGSITVEEA KGFETVLDIV EGMNFNRGYL SSYFATNPET QECVLEDALV LIYDKKISGI KDFLPVLQQV AESGRPLLII AEDIEGEALA TLVVNRIRGG FRVCAVKAPG FGDRRKAMLE DIAILTGGQL ISEELGMKLE NANLAMLGKA KKVIVSKEDT TIVEGMGEKE ALEARCESIK KQIEDSSSDY DKEKLQERLA KLSGGVAVIR VGAATEIEMK EKKDRVDDAQ HATIAAVEEG ILPGGGTALI RCIPTLEAFL PMLTNEDEQI GARIVLKALS APLKQIAANA GKEGAIIFQQ VMSRSANEGY DALRDAYTDM LEAGILDPAK VTRSALESAA SVAGLLLTTE ALIAEIPEEK PAAAPAMPGA GMDY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.