Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Major outer membrane porin, serovar A Protein
Artikelnummer. 16047460
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16047460
Marke: enQuireBio™ QP712910ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Major outer membrane porin, serovar A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Major outer membrane porin, serovar A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ompA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität C. trachomatis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz LPVGNPAEPS LMIDGILWEG FGGDPCDPCT TWCDAISMRM GYYGDFVFDR VLKTDVNKEF QMGAAPTTRD VAGLEKDPVV NVARPNPAYG KHMQDAEMFT NAAYMALNIW DRFDVFCTLG ATTGYLKGNS ASFNLVGLFG TKTQSSGFDT ANIVPNTALN QAVVELYTDT TFAWSVGARA ALWECGCATL GASFQYAQSK PKVEELNVLC NASEFTINKP KGYVGAEFPL DITAGTEAAT GTKDASIDYH EWQASLALSY RLNMFTPYIG VKWSRVSFDA DTIRIAQPKL AKPVLDTTTL NPTIAGKGTV VSSAENELAD TMQIVSLQLN KMKSRKSCGI AVGTTIVDAD KYAVTVETRL IDERAAHVNA QFRF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.