Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis omcA Protein
Artikelnummer. p-7153831
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16037060 10 μg 10 Mikrogramm
16077060 50 μg 50 Mikrogramm
16027060 100 μg 100 Mikrogramm
16057060 200 μg 200 Mikrogramm
16067060 500 μg 500 Mikrogramm
16047060 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16037060 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP701810ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis omcA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_219956.1
Gen-ID (Entrez) 884216
Name omcA Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol omcA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität C. trachomatis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz CCRIVDCCFE DPCAPIQCSP CESKKKDVDG GCNSCNGYVP ACKPCGGDTH QDAKHGPQAR GIPVDGKCRQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.