Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Riboflavin-binding Protein
Artikelnummer. 16056821
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16056821
Marke: enQuireBio™ QP8851ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Riboflavin-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_990794.1
Gen-ID (Entrez) 396449
Name Riboflavin-binding Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RBP
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Chicken
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz QQYGCLEGDT HKANPSPEPN MHECTLYSES SCCYANFTEQ LAHSPIIKVS NSYWNRCGQL SKSCEDFTKK IECFYRCSPH AARWIDPRYT AAIQSVPLCQ SFCDDWYEAC KDDSICAHNW LTDWERDESG ENHCKSKCVP YSEMYANGTD MCQSMWGESF KVSESSCLCL QMNKKDMVAI KHLLSESSEE SSSMSSSEEH ACQKKLLK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.