Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vesicle-associated membrane protein 1
Artikelnummer. 16076460
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16076460 100 μg 100 Mikrogramm
16086460 10 μg 10 Mikrogramm
16026470 50 μg 50 Mikrogramm
16006470 200 μg 200 Mikrogramm
16016470 500 μg 500 Mikrogramm
16096460 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16076460
Marke: enQuireBio™ QP6875ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vesicle-associated membrane protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001026292.1
Gen-ID (Entrez) 422297
Name Vesicle-associated membrane protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol VAMP7
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Chicken
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AILFAVVARG TTILAKHAWC GGNFLEVTEQ ILAKIPSENN KLTYSHGNYL FHYICQDRII YLCITDDDFE RSRAFNFLNE IKKRFQTTYG SRAQTALPYA MNSEFSSVLA AQLKYHSESK GTDQVAETQA QVDELKGIMV RNIDLVAQRG EKLELLIDKT ENLVDSSVTF KTTSRNLARA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.