Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster C-C motif chemokine Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | XP_003495840.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 100763833 |
| Name | C-C motif chemokine Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Proteinlänge | Full Length of Mature Protein |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Chinese Hamster |
| Spezies | E. coli |
| Mehr anzeigen |