Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster Cathepsin D / CTSD Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | XP_003510282.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 100766628 |
| Name | Cathepsin D / CTSD Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CTSD |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Chinese Hamster |
| Mehr anzeigen |