Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Viral interleukin-10 homolog Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Viral interleukin-10 homolog Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | UL111A |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Cytomegalovirus |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Mehr anzeigen |