Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Viral interleukin-10 homolog Protein
Artikelnummer. p-7153875
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16087310 10 μg 10 Mikrogramm
16027320 50 μg 50 Mikrogramm
16077310 100 μg 100 Mikrogramm
16007320 200 μg 200 Mikrogramm
16017320 500 μg 500 Mikrogramm
16097310 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16087310
Marke: enQuireBio™ QP708010ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Viral interleukin-10 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Viral interleukin-10 homolog Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol UL111A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Cytomegalovirus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SEEAKPATTT IKNTKPQCRP EDYATRLQDL RVTFHRVKPT LQREDDYSVW LDGTVVKGCW GCSVMDWLLR RYLEIVFPAG DHVYPGLKTE LHSMRSTLES IYKDMRQCPL LGCGDKSVIS RLSQEAERKS DNGTRKGLSE LDTLFSRLEE YLHSRK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.