missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dog OBP2B Protein

Artikelnummer. 16068920
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16068920 100 μg 100 Mikrogramm
16078920 10 μg 10 Mikrogramm
16018930 50 μg 50 Mikrogramm
16098920 200 μg 200 Mikrogramm
16008930 500 μg 500 Mikrogramm
16088920 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16068920

Marke: enQuireBio™ QP7467ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) OBP2B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001003190.1
Gen-ID (Entrez) 403830
Name OBP2B Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol OBP2B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dog
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz QDTPALGKDT VAVSGKWYLK AMTADQEVPE KPDSVTPMIL KAQKGGNLEA KITMLTNGQC QNITVVLHKT SEPGKYTAYE GQRVVFIQPS PVRDHYILYC EGELHGRQIR MAKLLGRDPE QSQEALEDFR EFSRAKGLNQ EILELAQSET CSPGGQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.