missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dog OBP2B Protein

Artikelnummer. 16088920
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16088920

Marke: enQuireBio™ QP7467ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) OBP2B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001003190.1
Gen-ID (Entrez) 403830
Name OBP2B Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol OBP2B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dog
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz QDTPALGKDT VAVSGKWYLK AMTADQEVPE KPDSVTPMIL KAQKGGNLEA KITMLTNGQC QNITVVLHKT SEPGKYTAYE GQRVVFIQPS PVRDHYILYC EGELHGRQIR MAKLLGRDPE QSQEALEDFR EFSRAKGLNQ EILELAQSET CSPGGQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt