Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001003319.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 404010 |
| Name | PNLIPRP1 / PLRP1 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | PNLIPRP1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Dog |
| Mehr anzeigen |