Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Artikelnummer. 15976639
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15976639 100 μg 100 Mikrogramm
15986639 10 μg 10 Mikrogramm
15926649 50 μg 50 Mikrogramm
15906649 200 μg 200 Mikrogramm
15916649 500 μg 500 Mikrogramm
15996639 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 15976639
Marke: enQuireBio™ QP5642ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001003026.1
Gen-ID (Entrez) 403550
Name Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ALB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dog
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz EAYKSEIAHR YNDLGEEHFR GLVLVAFSQY LQQCPFEDHV KLAKEVTEFA KACAAEESGA NCDKSLHTLF GDKLCTVASL RDKYGDMADC CEKQEPDRNE CFLAHKDDNP GFPPLVAPEP DALCAAFQDN EQLFLGKYLY EIARRHPYFY APELLYYAQQ YKGVFAECCQ AADKAACLGP KIEALREKVL LSSAKERFKC ASLQKFGDRA FKAWSVARLS QRFPKADFAE ISKVVTDLTK VHKECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISTKLKECCD KPVLEKSQCL AEVERDELPG DLPSLAADFV EDKEVCKNYQ EAKDVFLGTF LYEYARRHPE YSVSLLLRLA KEYEATLEKC CATDDPPTCY AKVLDEFKPL VDEPQNLVKT NCELFEKLGE YGFQNALLVR YTKKAPQVST PTLVEVSRKL GKVGTKCCKK PESERMSCAE DFLSVVLNRL CVLHEKTPVS ERVTKCCSES LVNRRPCFSG LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADLCTLPEAE KQVKKQTALV ELLKHKPKAT DEQLKTVMGD FGAFVEKCCA AENKEGCFSE EGPKLVAAAQ AALV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.