Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S21 Protein
Artikelnummer. 16015591
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16015591
Marke: enQuireBio™ QP8616ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_417537.1
Gen-ID (Entrez) 947577
Name 30S ribosomal protein S21 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol rpsU
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz PVIKVRENEP FDVALRRFKR SCEKAGVLAE VRRREFYEKP TTERKRAKAS AVKRHAKKLA RENARRTRLY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.