Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S6 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_418621.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 948723 |
| Name | 30S ribosomal protein S6 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | rpsF |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | E. coli |
| Mehr anzeigen |