Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S6 Protein
Artikelnummer. 16075561
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16075561
Marke: enQuireBio™ QP8612ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_418621.5
Gen-ID (Entrez) 948723
Name 30S ribosomal protein S6 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol rpsF
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MRHYEIVFMV HPDQSEQVPG MIERYTAAIT GAEGKIHRLE DWGRRQLAYP INKLHKAHYV LMNVEAPQEV IDELETTFRF NDAVIRSMVM RTKHAVTEAS PMVKAKDERR ERRDDFANET ADDAEAGDSE E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.