Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S8 Protein
Artikelnummer. 16075551
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075551 1 mg 1 Milligramm
16065551 10 μg 10 Mikrogramm
16005561 50 μg 50 Mikrogramm
16055551 100 μg 100 Mikrogramm
16085551 200 μg 200 Mikrogramm
16095551 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16075551
Marke: enQuireBio™ QP8610ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_417765.1
Gen-ID (Entrez) 31660798
Name 30S ribosomal protein S8 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol rpsH
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz SMQDPIADML TRIRNGQAAN KAAVTMPSSK LKVAIANVLK EEGFIEDFKV EGDTKPELEL TLKYFQGKAV VESIQRVSRP GLRIYKRKDE LPKVMAGLGI AVVSTSKGVM TDRAARQAGL GGEIICYVA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.