Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ATP-dependent DNA helicase Rep Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ATP-dependent DNA helicase Rep, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8666-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16085851
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_001238899.1
ATP-dependent DNA helicase Rep Protein
Research Use Only
rep
Recombinant Protein
E. coli
MRLNPGQQQA VEFVTGPCLV LAGAGSGKTR VITNKIAHLI RGCGYQARHI AAVTFTNKAA REMKERVGQT LGRKEARGLM ISTFHTLGLD IIKREYAALG MKANFSLFDD TDQLALLKEL TEGLIEDDKV LLQQLISTIS NWKNDLKTPS QAAASAIGER DRIFAHCYGL YDAHLKACNV LDFDDLILLP TLLLQRNEEV RKRWQNKIRY LLVDEYQDTN TSQYELVKLL VGSRARFTVV GDDDQSIYSW RGARPQNLVL LSQDFPALKV IKLEQNYRSS GRILKAANIL IANNPHVFEK RLFSELGYGA ELKVLSANNE EHEAERVTGE LIAHHFVNKT QYKDYAILYR GNHQSRVFEK FLMQNRIPYK ISGGTSFFSR PEIKDLLAYL RVLTNPDDDS AFLRIVNTPK REIGPATLKK LGEWAMTRNK SMFTASFDMG LSQTLSGRGY EALTRFTHWL AEIQRLAERE PIAAVRDLIH GMDYESWLYE TSPSPKAAEM RMKNVNQLFS WMTEMLEGSE LDEPMTLTQV VTRFTLRDMM ERGESEEELD QVQLMTLHAS KGLEFPYVYM VGMEEGFLPH QSSIDEDNID EERRLAYVGI TRAQKELTFT LCKERRQYGE LVRPEPSRFL LELPQDDLIW EQERKVVSAE ERMQKGQSHL ANLKAMMAAK RGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948292
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol