Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cell division protein FtsZ Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | WP_000462776.1 |
| Name | Cell division protein FtsZ Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | ftsZ |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | E. coli |
| Spezies | E. coli |
| Mehr anzeigen |