Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CFA / I fimbrial subunit E Protein
Artikelnummer. p-7153902
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16057470
Marke: enQuireBio™ QP7131ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Escherichia coli CFA/I fimbrial subunit E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_001033658.1
Name CFA / I fimbrial subunit E Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol cfaE
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MNKILFIFTL FFSSGFFTFA VSADKNPGSE NMTNTIGPHD RGGSSPIYNI LNSYLTAYNG SHHLYDRMSF LCLSSQNTLN GACPSSDAPG TATIDGETNI TLQFTEKRSL IKRELQIKGY KQFLFKNANC PSKLALNSSH FQCNREQASG ATLSLYIPAG ELNKLPFGGV WNAVLKLNVK RRYDTTYGTY TINITVNLTD KGNIQIWLPQ FKSNARVDLN LRPTGGGTYI GRNSVDMCFY DGYSTNSSSL EIRFQDDNSK SDGKFYLKKI NDDSKELVYT LSLLLAGKNL TPTNGQALNI NTASLETNWN RITAVTMPEI SVPVLCWPGR LQLDAKVKNP EAGQYMGNIK ITFTPSSQTL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.