missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein

Código de producto. 16077820
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16077820

Marca: enQuireBio™ QP7239ec1mg

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CS6 fimbrial subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Zugriffsnummer WP_000913743.1
Name CS6 fimbrial subunit B Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol cssB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz GNWQYKSLDV NVNIEQNFIP DIDSAVRIIP VNYDSDPKLN SQLYTVEMTI PAGVSAVKIV PTDSLTSSGQ QIGKLVNVNN PDQNMNYYIR KDSGAGKFMA GQKGSFSVKE NTSYTFSAIY TGGEYPNSGY SSGTYAGHLT VSFYSN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 92.2% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado