missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytidylate kinase Protein

Artikelnummer. 16088590
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16088590

Marke: enQuireBio™ QP7386ec1mg

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cytidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_415430.1
Gen-ID (Entrez) 945535
Name Cytidylate kinase Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol cmk
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MTAIAPVITI DGPSGAGKGT LCKAMAEALQ WHLLDSGAIY RVLALAALHH HVDVASEDAL VPLASHLDVR FVSTNGNLEV ILEGEDVSGE IRTQEVANAA SQVAAFPRVR EALLRRQRAF RELPGLIADG RDMGTVVFPD APVKIFLDAS SEERAHRRML QLQEKGFSVN FERLLAEIKE RDDRDRNRAV APLVPAADAL VLDSTTLSIE QVIEKALQYA RQKLALA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt