Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytolethal distending toxin subunit B Protein
Artikelnummer. p-7154332
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16080021
Marke: enQuireBio™ QP7656ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Escherichia coli Cytolethal distending toxin subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Cytolethal distending toxin subunit B Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol cdtB
Proteinlänge Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz DLTDFRVATW NLQGASATTE SKWNINVRQL ISGENAVDIL AVQEAGSPPS TAVDTGTLIP SPGIPVRELI WNLSTNSRPQ QVYIYFSAVD ALGGRVNLAL VSNRRADEVF VLSPVRQGGR PLLGIRIGND AFFTAHAIAM RNNDAPALVE EVYNFFRDSR DPVHQALNWM ILGDFNREPA DLEMNLTVPV RRASEIISPA AATQTSQRTL DYAVAGNSVA FRPSPLQAGI VYGARRTQIS SDHFPVGVSR R
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80.40% as determined by SDS-PAGE.