Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytolethal distending toxin subunit B Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Specifica
Specifica
| Name | Cytolethal distending toxin subunit B Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | cdtB |
| Proteinlänge | Full Length of Mature Protein |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | E. coli |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto