missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli D-cysteine desulfhydrase Protein

Artikelnummer. 16077161
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16077161 100 μg 100 Mikrogramm
16087161 10 μg 10 Mikrogramm
16027171 50 μg 50 Mikrogramm
16007171 200 μg 200 Mikrogramm
16017171 500 μg 500 Mikrogramm
16097161 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16077161

Marke: enQuireBio™ QP8917ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) D-cysteine desulfhydrase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_416429.4
Gen-ID (Entrez) 946831
Name D-cysteine desulfhydrase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol dcyD
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz PLHNLTRFPR LEFIGAPTPL EYLPRFSDYL GREIFIKRDD VTPMAMGGNK LRKLEFLAAD ALREGADTLI TAGAIQSNHV RQTAAVAAKL GLHCVALLEN PIGTTAENYL TNGNRLLLDL FNTQIEMCDA LTDPNAQLEE LATRVEAQGF RPYVIPVGGS NALGALGYVE SALEIAQQCE GAVNISSVVV ASGSAGTHAG LAVGLEHLMP ESELIGVTVS RSVADQLPKV VNLQQAIAKE LELTASAEIL LWDDYFAPGY GVPNDEGMEA VKLLARLEGI LLDPVYTGKA MAGLIDGISQ KRFKDEGPIL FIHTGGAPAL FAYHPHV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.