Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli D-cysteine desulfhydrase Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_416429.4 |
| Gen-ID (Entrez) | 946831 |
| Name | D-cysteine desulfhydrase Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | dcyD |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | E. coli |
| Mehr anzeigen |