Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA mismatch repair protein MutL Protein
Artikelnummer. 16069100
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
16069100 100 μg 100 Mikrogramm
16079100 10 μg 10 Mikrogramm
16019110 50 μg 50 Mikrogramm
16099100 200 μg 200 Mikrogramm
16009110 500 μg 500 Mikrogramm
16089100 1 mg 1 Milligramm
6 options
Product Code. 16069100
Brand: enQuireBio™ QP7511ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) DNA mismatch repair protein MutL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_418591.1
Gen-ID (Entrez) 948691
Name DNA mismatch repair protein MutL Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol mutL
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MPIQVLPPQL ANQIAAGEVV ERPASVVKEL VENSLDAGAT RIDIDIERGG AKLIRIRDNG CGIKKDELAL ALARHATSKI ASLDDLEAII SLGFRGEALA SISSVSRLTL TSRTAEQQEA WQAYAEGRDM NVTVKPAAHP VGTTLEVLDL FYNTPARRKF LRTEKTEFNH IDEIIRRIAL ARFDVTINLS HNGKIVRQYR AVPEGGQKER RLGAICGTAF LEQALAIEWQ HGDLTLRGWV ADPNHTTPAL AEIQYCYVNG RMMRDRLINH AIRQACEDKL GADQQPAFVL YLEIDPHQVD VNVHPAKHEV RFHQSRLVHD FIYQGVLSVL QQQLETPLPL DDEPQPAPRS IPENRVAAGR NHFAEPAARE PVAPRYTPAP ASGSRPAAPW PNAQPGYQKQ QGEVYRQLLQ TPAPMQKLKA PEPQEPALAA NSQSFGRVLT IVHSDCALLE RDGNISLLSL PVAERWLRQA QLTPGEAPVC AQPLLIPLRL KVSAEEKSAL EKAQSALAEL GIDFQSDAQH VTIRAVPLPL RQQNLQILIP ELIGYLAKQS VFEPGNIAQW IARNLMSEHA QWSMAQAITL LADVERLCPQ LVKTPPGGLL QSVDLHPAIK ALKDE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.