Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Exopolyphosphatase Protein
Artikelnummer. 16068290
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16068290
Marke: enQuireBio™ QP7336ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Exopolyphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_416997.1
Gen-ID (Entrez) 946970
Name Exopolyphosphatase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ppx
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz PIHDKSPRPQ EFAAVDLGSN SFHMVIARVV DGAMQIIGRL KQRVHLADGL GPDNMLSEEA MTRGLNCLSL FAERLQGFSP ASVCIVGTHT LRQALNATDF LKRAEKVIPY PIEIISGNEE ARLIFMGVEH TQPEKGRKLV IDIGGGSTEL VIGENFEPIL VESRRMGCVS FAQLYFPGGV INKENFQRAR MAAAQKLETL TWQFRIQGWN VAMGASGTIK AAHEVLMEMG EKDGIITPER LEKLVKEVLR HRNFASLSLP GLSEERKTVF VPGLAILCGV FDALAIRELR LSDGALREGV LYEMEGRFRH QDVRSRTASS LANQYHIDSE QARRVLDTTM QMYEQWREQQ PKLAHPQLEA LLRWAAMLHE VGLNINHSGL HRHSAYILQN SDLPGFNQEQ QLMMATLVRY HRKAIKLDDL PRFTLFKKKQ FLPLIQLLRL GVLLNNQRQA TTTPPTLTLI TDDSHWTLRF PHDWFSQNAL VLLDLEKEQE YWEGVAGWRL KIEEESTPEI AA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.