Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli F17 fimbrial Protein
Artikelnummer. 16077080
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16077080 10 μg 10 Mikrogramm
16017090 50 μg 50 Mikrogramm
16067080 100 μg 100 Mikrogramm
16097080 200 μg 200 Mikrogramm
16007090 500 μg 500 Mikrogramm
16087080 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16077080
Marke: enQuireBio™ QP702210ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) F17 fimbrial protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_061363423.1
Name F17 fimbrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol F17a-A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz YDGKITFNGK VVDQTCSVTT ESKNLTVKLP TVSANSLASS GKVVGLTPFT ILLEGCNTPA VTGAQNVNAY FEPNANTDYT TGNLTNTASS GASNVQIQLL NADGVKAIKL GQAAAAQSVD TVAINDANVT LRYNAQYYAT GVATAGDVTS TVNYTIAYQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.