Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli fabF Protein
Artikelnummer. 16088210
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16088210
Marke: enQuireBio™ QP7326ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) fabF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_415613.1
Gen-ID (Entrez) 946665
Name fabF Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol fabF
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SKRRVVVTGL GMLSPVGNTV ESTWKALLAG QSGISLIDHF DTSAYATKFA GLVKDFNCED IISRKEQRKM DAFIQYGIVA GVQAMQDSGL EITEENATRI GAAIGSGIGG LGLIEENHTS LMNGGPRKIS PFFVPSTIVN MVAGHLTIMY GLRGPSISIA TACTSGVHNI GHAARIIAYG DADVMVAGGA EKASTPLGVG GFGAARALST RNDNPQAASR PWDKERDGFV LGDGAGMLVL EEYEHAKKRG AKIYAELVGF GMSSDAYHMT SPPENGAGAA LAMANALRDA GIEASQIGYV NAHGTSTPAG DKAEAQAVKT IFGEAASRVL VSSTKSMTGH LLGAAGAVES IYSILALRDQ AVPPTINLDN PDEGCDLDFV PHEARQVSGM EYTLCNSFGF GGTNGSLIFK KI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.