Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein
Artikelnummer. 16086840
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16086840
Marke: enQuireBio™ QP6950500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_416880.1
Gen-ID (Entrez) 946850
Name Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol alaC
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MADTRPERRF TRIDRLPPYV FNITAELKMA ARRRGEDIID FSMGNPDGAT PPHIVEKLCT VAQRPDTHGY STSRGIPRLR RAISRWYQDR YDVEIDPESE AIVTIGSKEG LAHLMLATLD HGDTVLVPNP SYPIHIYGAV IAGAQVRSVP LVEGVDFFNE LERAIRESYP KPKMMILGFP SNPTAQCVEL EFFEKVVALA KRYDVLVVHD LAYADIVYDG WKAPSIMQVP GARDVAVEFF TLSKSYNMAG WRIGFMVGNK TLVSALARIK SYHDYGTFTP LQVAAIAALE GDQQCVRDIA EQYKRRRDVL VKGLHEAGWM VEMPKASMYV WAKIPEPYAA MGSLEFAKKL LNEAKVCVSP GIGFGDYGDT HVRFALIENR DRIRQAIRGI KAMFRADGLL PASSKHIHEN AE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.