Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli GTP cyclohydrolase-2 Protein
Artikelnummer. 16056941
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16056941
Marke: enQuireBio™ QP8879ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) GTP cyclohydrolase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_415793.1
Gen-ID (Entrez) 945763
Name GTP cyclohydrolase-2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ribA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MQLKRVAEAK LPTPWGDFLM VGFEELATGH DHVALVYGDI SGHTPVLARV HSECLTGDAL FSLRCDCGFQ LEAALTQIAE EGRGILLYHR QEGRNIGLLN KIRAYALQDQ GYDTVEANHQ LGFAADERDF TLCADMFKLL GVNEVRLLTN NPKKVEILTE AGINIVERVP LIVGRNPNNE HYLDTKAEKM GHLLNK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.