Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli GTP cyclohydrolase-2 Protein
Artikelnummer. 16076941
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16076941 1 mg 1 Milligramm
16066941 10 μg 10 Mikrogramm
16006951 50 μg 50 Mikrogramm
16056941 100 μg 100 Mikrogramm
16086941 200 μg 200 Mikrogramm
16096941 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16076941 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP8879ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) GTP cyclohydrolase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_415793.1
Gen-ID (Entrez) 945763
Name GTP cyclohydrolase-2 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ribA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MQLKRVAEAK LPTPWGDFLM VGFEELATGH DHVALVYGDI SGHTPVLARV HSECLTGDAL FSLRCDCGFQ LEAALTQIAE EGRGILLYHR QEGRNIGLLN KIRAYALQDQ GYDTVEANHQ LGFAADERDF TLCADMFKLL GVNEVRLLTN NPKKVEILTE AGINIVERVP LIVGRNPNNE HYLDTKAEKM GHLLNK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.