Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lactose operon repressor Protein
Artikelnummer. 16008710
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16008710 100 μg 100 Mikrogramm
16018710 10 μg 10 Mikrogramm
16058710 50 μg 50 Mikrogramm
16038710 200 μg 200 Mikrogramm
16048710 500 μg 500 Mikrogramm
16028710 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16008710
Marke: enQuireBio™ QP7406ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lactose operon repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_414879.3
Gen-ID (Entrez) 945007
Name Lactose operon repressor Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol lacI
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MKPVTLYDVA EYAGVSYQTV SRVVNQASHV SAKTREKVEA AMAELNYIPN RVAQQLAGKQ SLLIGVATSS LALHAPSQIV AAIKSRADQL GASVVVSMVE RSGVEACKAA VHNLLAQRVS GLIINYPLDD QDAIAVEAAC TNVPALFLDV SDQTPINSII FSHEDGTRLG VEHLVALGHQ QIALLAGPLS SVSARLRLAG WHKYLTRNQI QPIAEREGDW SAMSGFQQTM QMLNEGIVPT AMLVANDQMA LGAMRAITES GLRVGADISV VGYDDTEDSS CYIPPLTTIK QDFRLLGQTS VDRLLQLSQG QAVKGNQLLP VSLVKRKTTL APNTQTASPR ALADSLMQLA RQVSRLESGQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.