Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lactose operon repressor Protein
Artikelnummer. 16018710
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16018710
Marke: enQuireBio™ QP7406ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lactose operon repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_414879.3
Gen-ID (Entrez) 945007
Name Lactose operon repressor Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol lacI
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MKPVTLYDVA EYAGVSYQTV SRVVNQASHV SAKTREKVEA AMAELNYIPN RVAQQLAGKQ SLLIGVATSS LALHAPSQIV AAIKSRADQL GASVVVSMVE RSGVEACKAA VHNLLAQRVS GLIINYPLDD QDAIAVEAAC TNVPALFLDV SDQTPINSII FSHEDGTRLG VEHLVALGHQ QIALLAGPLS SVSARLRLAG WHKYLTRNQI QPIAEREGDW SAMSGFQQTM QMLNEGIVPT AMLVANDQMA LGAMRAITES GLRVGADISV VGYDDTEDSS CYIPPLTTIK QDFRLLGQTS VDRLLQLSQG QAVKGNQLLP VSLVKRKTTL APNTQTASPR ALADSLMQLA RQVSRLESGQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.