Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipid kinase YegS Protein
Artikelnummer. p-7153804
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16056900 10 μg 10 Mikrogramm
16096900 50 μg 50 Mikrogramm
16046900 100 μg 100 Mikrogramm
16076900 200 μg 200 Mikrogramm
16086900 500 μg 500 Mikrogramm
16066900 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16056900
Marke: enQuireBio™ QP696510ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lipid kinase YegS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_416590.1
Gen-ID (Entrez) 946626
Name Lipid kinase YegS Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol yegS
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MAEFPASLLI LNGKSTDNLP LREAIMLLRE EGMTIHVRVT WEKGDAARYV EEARKFGVAT VIAGGGDGTI NEVSTALIQC EGDDIPALGI LPLGTANDFA TSVGIPEALD KALKLAIAGD AIAIDMAQVN KQTCFINMAT GGFGTRITTE TPEKLKAALG SVSYIIHGLM RMDTLQPDRC EIRGENFHWQ GDALVIGIGN GRQAGGGQQL CPNALINDGL LQLRIFTGDE ILPALVSTLK SDEDNPNIIE GASSWFDIQA PHDITFNLDG EPLSGQNFHI EILPAALRCR LPPDCPLLR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.