missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipid kinase YegS Protein

Artikelnummer. 16076900
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16076900

Marke: enQuireBio™ QP6965200ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lipid kinase YegS, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_416590.1
Gen-ID (Entrez) 946626
Name Lipid kinase YegS Protein
Menge 200 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol yegS
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MAEFPASLLI LNGKSTDNLP LREAIMLLRE EGMTIHVRVT WEKGDAARYV EEARKFGVAT VIAGGGDGTI NEVSTALIQC EGDDIPALGI LPLGTANDFA TSVGIPEALD KALKLAIAGD AIAIDMAQVN KQTCFINMAT GGFGTRITTE TPEKLKAALG SVSYIIHGLM RMDTLQPDRC EIRGENFHWQ GDALVIGIGN GRQAGGGQQL CPNALINDGL LQLRIFTGDE ILPALVSTLK SDEDNPNIIE GASSWFDIQA PHDITFNLDG EPLSGQNFHI EILPAALRCR LPPDCPLLR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt