Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methyl-accepting chemotaxis protein 1
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_418775.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 948884 |
| Name | Methyl-accepting chemotaxis protein 1 |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | tsr |
| Proteinlänge | Cytoplasmic Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | E. coli |
| Mehr anzeigen |